Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-ALC Plus
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC à phase à 5 % de phényl.
719.48€ - 744.93€
Spécification
Température max. 260°C
Longueur (métrique) 30 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
15274533
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
26063-3390
0,32 mm 1,8 μm
719.48€
1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15284533
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
26063-3960
0,53 mm 3 μm
744.93€
1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC à phase à 5 % de phényle.
  • Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
Spécification
Spécification
260°C
30 mm