Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-ALC Plus
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC à phase à 5 % de phényl.
Marque:  Thermo Scientific™ 26063-3960
Code produit. 15284533
  • 744.93€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC à phase à 5 % de phényle.
  • Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
260°C
0,53 mm
3 μm
30 mm