Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes GC TraceGOLD™ TG-1MS avec dispositif de protection
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à cette colonne GC.
698.28€ - 878.44€
Spécification
Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1 MS |
---|---|
Type d’USP | G2 |
Température max. | 330C/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes métalliques) |
À utiliser avec (application) | GC/MS pour un rapport signal/bruit optimal, une sensibilité et une intégrité MS |
Longueur (métrique) | 30 m |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11810463
|
Thermo Scientific™
26099-2985 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
878.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11820463
|
Thermo Scientific™
26099-4705 |
30 m | 0.53 mm | 5 μm | |||||
11800463
|
Thermo Scientific™
26099-1425 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
698.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS avec dispositif de protection, qui prolonge la durée de vie de la colonne analytique.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :- Mêmes caractéristiques de performances que la colonne GC TraceGOLD TG-1MS apolaire
- Aucun effet sur les performances lors de la coupe de la colonne pendant les opérations de maintenance courante
Applications :
- Hydrocarbures
- Biphényles polychlorés (PCB)
- Stupéfiants
- Composés organiques de la gamme essence (GRO)
- Gaz de raffinerie
- Huiles essentielles
- Pesticides
Une révolution avec un faible bleeding et une excellente inertie :
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- La réduction du bleeding des colonnes étend l’intervalle entre la maintenance planifiée et prolonge la durée de vie de la colonne analytique, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou complexes.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Hydrocarbures
- GRO
- Stupéfiants
- PCB
Autres utilisations :
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthroïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
Semblable à :
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Spécification
TraceGOLD™ TG-1 MS | |
330C/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes métalliques) | |
30 m |
G2 | |
GC/MS pour un rapport signal/bruit optimal, une sensibilité et une intégrité MS | |
Apolaire |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.