Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes GC TraceGOLD™ TG-1MS avec dispositif de protection
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à cette colonne GC.
Marque: Thermo Scientific™ 26099-4705
Description
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS avec dispositif de protection, qui prolonge la durée de vie de la colonne analytique.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :- Mêmes caractéristiques de performances que la colonne GC TraceGOLD TG-1MS apolaire
- Aucun effet sur les performances lors de la coupe de la colonne pendant les opérations de maintenance courante
- Hydrocarbures
- Biphényles polychlorés (PCB)
- Stupéfiants
- Composés organiques de la gamme essence (GRO)
- Gaz de raffinerie
- Huiles essentielles
- Pesticides
Une révolution avec un faible bleeding et une excellente inertie :
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- La réduction du bleeding des colonnes étend l’intervalle entre lade maintenance planifiée et prolonge la durée de vie de la colonne analytique, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou complexes.
- Hydrocarbures
- GRO
- Stupéfiants
- PCB
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthroïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB à faible bleeding/MS
Spécification
330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal) | |
0.53 mm | |
G2 | |
5 μm | |
5 μm | |
Apolaire |
0.53 mm | |
TraceGOLD™ TG-1 MS | |
GC/MS for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity | |
-60°C à +330 / 350°C | |
30 m |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.