Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone pour pompe Traceable™
Utilisation idéale avec des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et d’autres solutions critiques
65.15€ - 79.20€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11701446
|
Masterflex™
90024-24 |
3/16 po | Toutes pompes à vitesse variable |
79.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761555
|
Masterflex™
90024-26 |
1/16 in. | Toutes les pompes à vitesse variable | ||||||
Description
Idéale pour une utilisation avec les solutions alimentaires, pharmaceutiques et autres solutions critiques
- Tubulure de rechange pour pompe à vitesse variable
- Peut être stérilisée par autoclavage
Spécification
Tube de pompe | |
Silicone | |
7,6 m |
Autoclavables | |
25 pieds |