Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone pour pompe Traceable™
Utilisation idéale avec des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et d’autres solutions critiques
Marque:  Masterflex™ 90024-24
Code produit. 11701446
  • 79.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Idéale pour une utilisation avec les solutions alimentaires, pharmaceutiques et autres solutions critiques
  • Tubulure de rechange pour pompe à vitesse variable
  • Peut être stérilisée par autoclavage
  • Longueur : 7,6 m (25 pi.)
Spécification
Spécification
Tube de pompe
3/16 po
Silicone
7,6 m
Autoclavables
4,7 mm
25 pieds
Toutes pompes à vitesse variable