Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Sentry™
Affiche simultanément les températures basse, haute et réelle. Le thermomètre Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ indique immédiatement si le bain-marie, le congélateur ou l’incubateur se trouve dans la plage de température spécifiée et contrôle la température de toute expérience, même lorsque vous vous absentez.
49.45€ - 77.61€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,4 in
Dimensions (L x l x H) 6,3 x 6,6 cm (2,5 x 2,6in.)
À utiliser avec (application) Vérifie que le bain-marie, le congélateur ou l’incubateur se trouve dans la plage de températures spécifiée
Comprend Rapport d’étalonnage Traceable fourni par le fabricant, matériel de montage et une pile
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Plage de températures (métrique) Précision Plage de températures (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage de températures (métrique) Précision Plage de températures (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
11785843
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
90011-42
-50°C à +70°C ±1°C Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15233996
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
4120
± 1°F -58°F à +158°F Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Le capteur et le câble de 10 pi (3 m) peuvent être placés sous l’eau, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur
  • Le petit diamètre de câble (1,5 mm) permet de fermer les portes du réfrigérateur
  • Le fonctionnement simple à un bouton réinitialise les mémoires haute / basse
  • Un support de montage de fil de sonde permet un positionnement facile du capteur
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux chocs de l’unité est doté d’un support à ouverture rabattable, d’un crochet suspendu en plastique, d’un aimant et d’un ruban de montage Velcro™
Spécifications
  • Plage : -50° à +70°C (-58° à +158°F)
  • Résolution : 1°
  • Précision : ± 1°C
  • Dimensions : 2,68 × 2,68 × 0,76 po (67 × 67 × 19 mm)
  • Poids : 0,1 oz. (4 g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST
6,3 x 6,6 cm (2,5 x 2,6in.)
Rapport d’étalonnage Traceable fourni par le fabricant, matériel de montage et une pile
63 mm
1,87 oz.
2,6 in
6,6 cm
0,4 in
Vérifie que le bain-marie, le congélateur ou l’incubateur se trouve dans la plage de températures spécifiée
120 in
304,8 cm
53 g
2,5 in