Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Sentry™
Affiche simultanément les températures basse, haute et réelle. Le thermomètre Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ indique immédiatement si le bain-marie, le congélateur ou l’incubateur se trouve dans la plage de température spécifiée et contrôle la température de toute expérience, même lorsque vous vous absentez.
Marque: Fisherbrand™ 4120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le capteur et le câble de 10 pi (3 m) peuvent être placés sous l’eau, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur
- Le petit diamètre de câble (1,5 mm) permet de fermer les portes du réfrigérateur
- Le fonctionnement simple à un bouton réinitialise les mémoires haute / basse
- Un support de montage de fil de sonde permet un positionnement facile du capteur
- Le boîtier en plastique ABS résistant aux chocs de l’unité est doté d’un support à ouverture rabattable, d’un crochet suspendu en plastique, d’un aimant et d’un ruban de montage Velcro™
- Fournit des relevés de température en Fahrenheit
- Plage : -58°F à +158°F
- Résolution : 1°
- Précision : ± 1°C
- Dimensions : 2,68 × 2,68 × 0,76 po (67 × 67 × 19 mm)
- Poids : 0,1 oz. (4 g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
6,3 x 6,6cm (2,5 x 2,6 in) | |
Rapport d’étalonnage Traceable fourni par le fabricant, matériel de montage et une pile | |
63 mm | |
Fournit des relevés de température en Fahrenheit. | |
1,87 oz. | |
2,6 in | |
158°F | |
-58°F à +158°F | |
6,6cm |
0,4 in | |
Vérifie que le bain-marie, le congélateur ou l’incubateur se trouve dans la plage de températures spécifiée | |
120 po | |
304,8cm | |
1°F | |
53 g | |
2,5 in | |
- 58°F | |
± 1°F |