Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de poche Traceable™
Idéal pour un usage en laboratoire, en usine et sur le terrain. Le thermomètre de poche Traceable Fisherbrand est compatible avec toutes les sondes de type K.
40.70€ - 53.05€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9cm) |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain |
Hauteur (impériale) | 0,75 in |
Hauteur (métrique) | 1,9cm |
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11759765
|
Fisherbrand™
90029-99 |
Celsius Scale | -50°C à +750°C | s/o |
53.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15214006
|
Fisherbrand™
90029-95 |
Fahrenheit Scale | s/o | -58°F à +1382°F |
40.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Anti-choc
- L’unité de poche est prête à l’emploi et équipée d’un fonctionnement à large gamme, à réponse rapide et à commutateur unique
- Plage : -50° à +750°C/-58° à +1382°F
- Précision : ±1°C + 0,75 % entre 0° et 500°C (32° et 932°F) ; ±1°C + 1 % entre 500° et 750°C (932° et 1382°F) ; 20 ±2°C ; -40 ±4°C ; 50 ±5°C
- Résolution : 0,1°
- Dimensions : 2,75 × 4,25 × 0,88 po (69 × 106 × 22 mm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Pour une utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain | |
1,9cm | |
48 po | |
121,92cm | |
Thermocouple de type K | |
4 oz | |
2,75 in | |
4.25 in | |
9 V | |
Numérique LCD |
4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9cm) | |
0,75 in | |
Sonde de type K avec capteur chemisé, câble de 4 po (1,9 m), boîtier en similicuir, pile 9 V avec une durée de vie en continu de 150 à 200 heures | |
108 mm | |
Plastic | |
1°C | |
113 g | |
Thermomètre numérique | |
Oui | |
±1°C | |
7,6 cm |