Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de poche Traceable™
Idéal pour un usage en laboratoire, en usine et sur le terrain. Le thermomètre de poche Traceable Fisherbrand est compatible avec toutes les sondes de type K.
Marque:  Fisherbrand™ 90029-95
Code produit. 15214006
  • 40.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Sonde de type K avec capteur chemisé, câble de 48 po (1,9 m), boîtier en similicuir, pile 9 V avec une durée de vie en continu de 150 à 200 heures
Description
Description
  • Anti-choc
  • L’unité de poche est prête à l’emploi et équipée d’un fonctionnement à large gamme, à réponse rapide et à commutateur unique
  • Plage : -50° à +750°C/-58° à +1382°F
  • Précision : ±1°C + 0,75 % entre 0° et 500°C (32° et 932°F) ; ±1°C + 1 % entre 500° et 750°C (932° et 1382°F) ; 20 ±2°C ; -40 ±4°C ; 50 ±5°C
  • Résolution : 0,1°
  • Dimensions : 2,75 × 4,25 × 0,88 po (69 × 106 × 22 mm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST
Pour une utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain
1,9cm
48 in
121,92cm
1°C
113 g
4.25 in
-58°F
s/o
±1°C
7,6 cm
4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9cm)
0,75 in
Sonde de type K avec capteur chemisé, câble de 4 po (1,9 m), boîtier en similicuir, pile 9 V avec une durée de vie en continu de 150 à 200 heures
108 mm
Thermocouple de type K
4 oz
2,75 in
1382°F
-58°F à +1382°F
9 V
Numérique LCD
Fahrenheit Scale