Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-WaxMS
Utilisez cette colonne de GC polaire à faible bleeding et très stable pour les séparations à haute polarité pour l’analyse MS.
645.66€ - 1167.90€
Spécification
Phase stationnaire | Trace™ TG-WAXMS |
---|---|
Type d’USP | G16 |
Température max. | 280/300°C |
À utiliser avec (application) | GC/MS pour les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les esters, les aldéhydes et les cétones, GC/MS pour les additifs alimentaires et les huiles essentielles |
Polarité | Polaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10503035
|
Thermo Scientific™
260X142P |
0,25 mm | 30 m | 0,25 µm |
714.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10089682
|
Thermo Scientific™
260X143P |
0,32 mm | 30 m | 0,25 µm | |||||
10455353
|
Thermo Scientific™
260X154P |
0,25 mm | 60 m | 0,25 µm | |||||
10513815
|
Thermo Scientific™
260X155P |
0,32 mm | 60m | 0,25 pm | |||||
10651196
|
Thermo Scientific™
260X223P |
0,25 mm | 30m | 0.50µm | |||||
10394323
|
Thermo Scientific™
260X224P |
0,32 mm | 30 m | 0,5 µm |
754.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11557771
|
Thermo Scientific™
260X235P |
0,25 mm | 60m | 0.50µm | |||||
10314523
|
Thermo Scientific™
260X296P |
0,25 mm | 30 m | 1 µm |
714.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10489064
|
Thermo Scientific™
260X298P |
0.53mm | 30m | 1,0 pm | |||||
Description
Pour les séparations à polarité élevée dans le cadre d’une analyse GC/MS, choisissez la colonne de GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS à faible bleeding et à polarité élevée. La colonne TRACE TR-WaxMS est fabriquée à l’aide d’une technique de liaison exclusive qui minimise le bleeding et élargit la plage de températures de fonctionnement maximales (de 260 à 280°C).
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
- Phase polaire, polyéthylène-glycol
- Méthode de liaison exclusive pour une plage de températures de fonctionnement étendue
- Bleeding extrêmement faible pour une sensibilité accrue et de meilleures correspondances de bibliothèque
- Grande stabilité avec l’oxygène et l’eau
Applications :
- Hydrocarbures aromatiques
- Additifs alimentaires
- Huiles essentielles
- Alcools
- Esters
- Aldéhydes
- Cétones
Qualité et reproductibilité excellentes :
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
Utilisations recommandées :
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
Autres utilisations :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines&endash;aliphatiques
- Amines&endash;aromatiques
- Herbicides
- Cétones
- Composés nitroaromatiques
- Phénols
- Composés volatils
Semblable à :
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Spécification
Trace™ TG-WAXMS | |
280/300°C | |
Polaire |
G16 | |
GC/MS pour les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les esters, les aldéhydes et les cétones, GC/MS pour les additifs alimentaires et les huiles essentielles |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.