Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-WaxMS
Utilisez cette colonne de GC polaire à faible bleeding et très stable pour les séparations à haute polarité pour l’analyse MS.
Marque: Thermo Scientific™ 260X154P
Description
Pour les séparations à polarité élevée dans le cadre d’une analyse GC/MS, choisissez la colonne de GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS à faible bleeding et à polarité élevée. La colonne TRACE TR-WaxMS est fabriquée à l’aide d’une technique de liaison exclusive qui minimise le bleeding et élargit la plage de températures de fonctionnement maximales (de 260 à 280°C).
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
- Phase polaire, polyéthylène-glycol
- Méthode de liaison exclusive pour une plage de températures de fonctionnement étendue
- Bleeding extrêmement faible pour une sensibilité accrue et de meilleures correspondances de bibliothèque
- Grande stabilité avec l’oxygène et l’eau
Applications :
- Hydrocarbures aromatiques
- Additifs alimentaires
- Huiles essentielles
- Alcools
- Esters
- Aldéhydes
- Cétones
Qualité et reproductibilité excellentes :
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
Utilisations recommandées :
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
Autres utilisations :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines&endash;aliphatiques
- Amines&endash;aromatiques
- Herbicides
- Cétones
- Composés nitroaromatiques
- Phénols
- Composés volatils
Semblable à :
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Spécification
280/300°C | |
0,25 mm | |
Trace™ TG-WAXMS | |
GC/MS pour les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les esters, les aldéhydes et les cétones, GC/MS pour les additifs alimentaires et les huiles essentielles | |
60 m | |
60 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
0,25 mm | |
TRACE | |
G16 | |
0,25 μm | |
Polaire |