Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5HT
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT supportent des températures limites atteignant 400°C.
416.99€ - 664.08€
Spécification
Gamme de produits | TRACE |
---|---|
Phase stationnaire | Trace™ TR-5 HT |
Type d’USP | G27, G36 |
Température max. | 380/400°C |
À utiliser avec (application) | GC-MS |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10168084
|
Thermo Scientific™
260H030P |
0,32 mm | 12 m | 1 µm |
460.22€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10557455
|
Thermo Scientific™
260H035P |
0,25 mm | 15 m | 1 µm |
416.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10534685
|
Thermo Scientific™
260H047P |
0,25 mm | 30 m | 1 µm |
664.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10504105
|
Thermo Scientific™
260H142P |
0,25 mm | 30 m | 0,25 µm |
651.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT supportent des températures limites atteignant 400°C.
- Phase apolaire, 5 % phényl polycarbonate-siloxane
- Permet l’élution d’hydrocarbures d’une température d’ébullition atteignant 100°C
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
- Hydrocarbures
- Solvants
- Pesticides
- Herbicides
- Phénols
- Amines
Spécification
TRACE | |
G27, G36 | |
GC-MS |
Trace™ TR-5 HT | |
380/400°C |