Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5HT
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT supportent des températures limites atteignant 400°C.
Marque: Thermo Scientific™ 260H047P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT supportent des températures limites atteignant 400°C.
- Phase apolaire, 5 % phényl polycarbonate-siloxane
- Permet l’élution d’hydrocarbures d’une température d’ébullition atteignant 100°C
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
- Hydrocarbures
- Solvants
- Pesticides
- Herbicides
- Phénols
- Amines
Spécification
380/400°C | |
TRACE | |
G27, G36 | |
1 µm | |
30 m x 0,25 mm x 0,1 µm |
0,25 mm | |
Trace™ TR-5 HT | |
GC-MS | |
30 m |