Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques
Utilisez des méthodes EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées.
456.58€ - 812.27€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10564685
|
Thermo Scientific™
260P123P |
12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | Trace™ TR-8095 |
456.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10239664
|
Thermo Scientific™
26RF142P |
30 m | 0.25 mm | 0,25 μm | Trace™ TR-527 | N/A | N/A | N/A | |||||
10107864
|
Thermo Scientific™
26RF223P |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | Trace™ TR-8270 |
812.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10209744
|
Thermo Scientific™
26RF296P |
30 m | 0.25 mm | 1 μm | Trace™ TR-8270 | N/A | N/A | N/A | |||||
10187614
|
Thermo Scientific™
26RV495P |
20 m | 0,18 mm | 1 μm | Trace™ TR-524 |
694.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10407344
|
Thermo Scientific™
26RX142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | Trace™ TR-525 |
792.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Utilisez des méthodologies EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées grâce aux colonnes capillaires GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques. Ces colonnes à faible bleeding et à température stable ont été conçues, fabriquées et testées de manière à fournir des résultats cohérents et fiables, de cycle à cycle et d’un lot à un autre.
Colonnes adaptées spécifiquement aux méthodes d’analyse de l’EPA des États-Unis :
- TRACE TR-524 et TRACE TR-525 : méthodes d’analyse de l’eau potable EPA US 524 ou 525
- TRACE TR-527 : méthode d’analyse de l’eau potable 527 de l’EPA américaine offre les performances robustes à faible bleeding requises pour l’analyse des pesticides et des produits ignifuges
- TRACE TR-8270 : méthode d’analyse des déchets solides de l’EPA américaine 8270
- TRACE TR-8095 : méthode d’analyse des explosifs 8095 de l’EPA américaine, avec une température maximale élevée et une faible activité de surface
Qualité et reproductibilité excellentes :
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Des performances fiables et reproductibles
Applications :
- Composés organiques volatils (COV)
- Pesticides
- Retardants de flammes bromés
- Explosifs
Spécification
G43 | |
280/300°C |