Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques
Utilisez des méthodes EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées.
Marque:  Thermo Scientific™ 26RF296P
Code produit. 10209744
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez des méthodologies EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées grâce aux colonnes capillaires GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques. Ces colonnes à faible bleeding et à température stable ont été conçues, fabriquées et testées de manière à fournir des résultats cohérents et fiables, de cycle à cycle et d’un lot à un autre.
Colonnes adaptées spécifiquement aux méthodes d’analyse de l’EPA des États-Unis :
  • TRACE TR-524 et TRACE TR-525 : méthodes d’analyse de l’eau potable 524 ou 525 de l’EPA des États-Unis
  • TRACE TR-527 : la méthode d’analyse de l’eau potable 527 de l’EPA des États-Unis offre les performances robustes à faible bleeding requises pour l’analyse des pesticides et des produits ignifuges
  • TRACE TR-8270 : méthode d’analyse des déchets solides 8270 de l’EPA des États-Unis
  • TRACE TR-8095 : méthode EPA d’analyse des explosifs 8095 des États-Unis, avec une température maximale élevée et une faible activité de surface
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
Applications :
  • Composés organiques volatils (COV)
  • Pesticides
  • Produits ignifuges bromés
  • Explosifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
280/300°C
0.25 mm
G43
1 μm
30m x 0.25mm x 1um
0.25 mm
Trace™ TR-8270
GC/MS for EPA Methods, GC/MS for Volatile Organic Compounds (VOCs), GC/MS for Flame Retardants, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Explosives
30 m