Learn More
TPCN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TPCN1 |
---|---|
Concentration | 0.46 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842435
|
Proteintech
23758-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16832435
|
Proteintech
23758-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TPCN1 may function as one of the major voltage-gated Ca2+ channel.Spécification
TPCN1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9EQJ0, Q9ULQ1 | |
252972, 53373 | |
TPCN1 Fusion Protein Ag20607 | |
Primary | |
-20°C | |
TPCN1 |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1169, TPC1, TPCN1, two pore segment channel 1 | |
TPCN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |