Learn More
Ansell™ Gants en nitrile jetables bleus de la gamme 93-263 TouchNTuff™
Gant en nitrile jetable en 100 %. Les gants en nitrile jetables bleus Ansell Edmont™ TouchNTuff™ série 93-263 sont légers, résistants et dotés d’une finition texturée.
28.75€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
---|---|
Couleur | Blue |
Finition externe | Texturé |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Non poudrés |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15614756
|
Ansell™
93263110 |
10,5/11 |
28.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15624756
|
Ansell™
93263070 |
6,5/7 |
28.75€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15634756
|
Ansell™
93263080 |
7,5/8 |
28.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15644756
|
Ansell™
93263090 |
8,5/9 |
28.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15654756
|
Ansell™
93263100 |
9,5/10 |
28.75€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants à usage unique
- Formulation en nitrile pour une faible fatigue des mains
- À enfilage facile
- Finition texturée, légère et résistante
- Bonne résistance à la perforation
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Manchette à bord roulé pour un enfilage facile et une bonne résistance aux déchirures
- Ambidextres
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Fabrication du verre
- Manipulation des cytostatiques
- Manipulation de pièces complexes
- Analyse de laboratoire
- Assemblage léger de pièces enduites d’huile
- Petites tâches d’assemblage
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Produits pharmaceutiques
- Industrie de l’impression
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 | |
Texturé | |
Non poudrés | |
0,17mm | |
50 gants par sachet en PE, 10 sachets en PE par carton | |
355 mm |
Blue | |
Nitrile | |
Gants en nitrile | |
Ourlé | |
93-263 |