Learn More
Ansell™ Gants en nitrile jetables bleus de la gamme 93-263 TouchNTuff™
Click to view available options
Dimensions:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Description
- Gants à usage unique
- Formulation en nitrile pour une faible fatigue des mains
- À enfilage facile
- Finition texturée, légère et résistante
- Bonne résistance à la perforation
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Manchette à bord roulé pour un enfilage facile et une bonne résistance aux déchirures
- Ambidextres
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Fabrication du verre
- Manipulation des cytostatiques
- Manipulation de pièces complexes
- Analyse de laboratoire
- Assemblage léger de pièces enduites d’huile
- Petites tâches d’assemblage
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Produits pharmaceutiques
- Industrie de l’impression
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
Couleur | Bleu |
Finition externe | Texturé |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants en nitrile |
Dimensions | 6,5/7 |
Épaisseur (métrique) | 0,17mm |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Type d’emballage | 50 gants par sachet en PE, 10 sachets en PE par carton |