Learn More
Ansell™ Gants TouchNTuff™ 83-300
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 est un gant en polyisoprène ultra-souple qui offre les performances du latex de caoutchouc naturel sans risque de sensibilisation au latex.
860.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D2577, marquage CE CE 0493 |
---|---|
Description | Surface lisse du gant externe |
Couleur | Blanc |
Matériau | Polyisoprène |
Type de produit | Gants jetables |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935011
|
Ansell™
83300055 |
5,5 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15945011
|
Ansell™
83300060 |
6 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15955011
|
Ansell™
83300065 |
6,5 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15965011
|
Ansell™
83300070 |
7 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15975011
|
Ansell™
83300075 |
7,5 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15985011
|
Ansell™
83300080 |
8 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15995011
|
Ansell™
83300085 |
8,5 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15905021
|
Ansell™
83300090 |
9 |
860.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatible avec les environnements de salles blanches de classe 100 (ISO 5) / de grade A
- Confort ajouté avec une sensation de deuxième peau
- Performances du polyisoprène sans latex
- Empêche les allergies de type I
- Manchette allongée
- Le style de manchette est perlé de la technologie Surefit™
- Absence de trous de NQA 0,65
- Gant double recommandé
- La surface interne des gants est revêtue
- Anatomique avec doigts incurvés
Spécification
ASTM D2577, marquage CE CE 0493 | |
Blanc | |
Gants jetables | |
0,17 mm | |
Type B | |
Oui | |
Sachet en PE | |
11,6 in |
Surface lisse du gant externe | |
Polyisoprène | |
0,25 mil | |
Oui | |
KPT | |
À bord roulé | |
20 paires | |
295 mm |