Learn More
Ansell™ Gants TouchNTuff™ 83-300
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Compatible avec les environnements de salles blanches de classe 100 (ISO 5) / de grade A
- Confort ajouté avec une sensation de deuxième peau
- Performances du polyisoprène sans latex
- Empêche les allergies de type I
- Manchette allongée
- Le style de manchette est perlé de la technologie Surefit™
- Absence de trous de NQA 0,65
- Gant double recommandé
- La surface interne des gants est revêtue
- Anatomique avec doigts incurvés
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D2577, marquage CE CE 0493 |
Description | Surface lisse du gant externe |
Couleur | Blanc |
Matériau | Polyisoprène |
Type de produit | Gants jetables |
Dimensions | 8 |
Épaisseur (impériale) | 0,25 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,17 mm |
EN 421 | Oui |
EN ISO 374-1 | Type B |