Learn More
Ansell™ Gants en néoprène TouchNTuff™ série 73-300
Offre une sensibilité sans précédent dans le doublage des gants et les applications sèches en raison de l’épaisseur de polymère de 0,13 mm (5 mil). Les gants en néoprène Ansell Edmont™ TouchNTuff™ série 73-300 offrent une résistance aux éclaboussures contre une large gamme de produits chimiques.
785.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
---|---|
Classification | Catégorie III |
Zone enduite | Doublure intérieure |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Blanc crème |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15680914
|
Ansell™
73300090 |
9 |
785.00€
200 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15249189
|
Ansell™
73300070 |
7 |
785.00€
200 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Leur conception ergonomique, spécifique à la main, permet un ajustement et un confort supérieurs, moins de fatigue et de tension dans la main.
- Fabriqués en 100 % polychloroprène
- Hypoallergénique : ne contient aucun latex de caoutchouc naturel ni accélérateur utilisé dans la fabrication, ce qui réduit le risque d’allergies cutanées de types I et IV
- La technologie Ansell SureFit élimine l’enroulement des manchettes pour une meilleure protection
- Le revêtement intérieur en polyuréthane facilite l’enfilage sur des mains sèches ou humides
- La conception et l’épaisseur des polymères facilitent le confort du doublage des gants
- La couleur crème révèle des violations lorsqu’ils sont utilisés avec des gants d’une autre couleur
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 | |
Doublure intérieure | |
Blanc crème | |
Lisse | |
Néoprène, Polychloroprène | |
Non stérile | |
0,13 mm | |
200 paires/carton | |
305 mm |
Catégorie III | |
Polyuréthane | |
Oui | |
Oui | |
Gants résistants aux produits chimiques | |
5 mil | |
Ourlé | |
73-300 |