Learn More
Ansell™ Gants en néoprène TouchNTuff™ série 73-300
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Description
- Leur conception ergonomique, spécifique à la main, permet un ajustement et un confort supérieurs, moins de fatigue et de tension dans la main.
- Fabriqués en 100 % polychloroprène
- Hypoallergénique : ne contient aucun latex de caoutchouc naturel ni accélérateur utilisé dans la fabrication, ce qui réduit le risque d’allergies cutanées de types I et IV
- La technologie Ansell SureFit élimine l’enroulement des manchettes pour une meilleure protection
- Le revêtement intérieur en polyuréthane facilite l’enfilage sur des mains sèches ou humides
- La conception et l’épaisseur des polymères facilitent le confort du doublage des gants
- La couleur crème révèle des violations lorsqu’ils sont utilisés avec des gants d’une autre couleur
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
Classification | Catégorie III |
Zone enduite | Doublure intérieure |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Blanc crème |
Jetable | Oui |
Finition externe | Lisse |
Latex Free | Oui |
Matériau | Polychloroprène |
Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |