Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Top-Line
Éliminez toute contamination des échantillons et évitez la perte d’échantillons. . Les pointes de pipettes Fisherbrand™ Top-Line assurent un pipetage de précision grâce à leur pointe conique et fixation sécurisée.
Marque: Fisherbrand™ FI1-103-96-0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Graduation sur la pointe pour les volumes standard
- L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
- Pointes en PP vierge hydrophobe autoclavable
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
5 to 300 μL | |
Clear | |
55mm | |
Autoclave | |
Universal | |
Yes | |
Virgin Polypropylene |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 | |
Rack | |
Universal Fit | |
Top-Line | |
Standard volumes |