Learn More
Acide sulfonique Toluène-4, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
65.10€ - 93.95€
Identifiants chimiques
CAS 6192-52-5
Formule moléculaire C7H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 190.213
Numéro MDL 142137
Clé InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
CID PubChem 521998
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10589390
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
T/2500/48
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10686462
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
T/2500/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
6192-52-5
190.213
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
521998
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
C7H10O4S
142137
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
Spécification
100°C
Blanc
Solide
142137
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
521998
6192-52-5
Récipient de poudre en plastique
C7H10O4S
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
190.213
190.22g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.