Learn More
Acide sulfonique Toluène-4, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Spécification
Spécification
Point de fusion | 100°C |
Couleur | Blanc |
Quantité | 100 g |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Forme physique | Solide |
Poids de la formule | 190.22g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.