Learn More
Solution tampon TNT., Thermo Scientific™
25.60€ - 37.47€
Spécification
Nom chimique ou matériau | TNT buffer soln. |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Synonyme | TRIS NaCl Tween 20 buffer soln. |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
TNT buffer soln. | |
Liquide | |
TRIS NaCl Tween 20 buffer soln. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon TNT., Thermo Scientific™