Learn More
Solution tampon TNT., Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60622.K3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
TNT buffer soln. | |
Liquide | |
2 L | |
TRIS NaCl Tween 20 buffer soln. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon TNT., Thermo Scientific™ > 2L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu