Learn More
BRAND™ Tube titration pour burette adaptable sur flacons Titrette™
Comprend la vanne de décharge/recirculation intégrée.
42.39€ - 77.40€
Spécification
Type de produit | Titrating Tube |
---|---|
Comprend | Screw cap for tube, discharge/recirculation tube |
Quantité | 1 Ea. |
Description
- Pour une utilisation avec la burette à flacons Titrette™
- Le bouchon à vis s’adapte sur le tube de titration pour éviter toute fuite
- Comprend la vanne de décharge/recirculation
Spécification
Titrating Tube | |
Screw cap for tube, discharge/recirculation tube | |
1 Ea. |