Learn More
BRAND™ Tube titration pour burette adaptable sur flacons Titrette™
Comprend la vanne de décharge/recirculation intégrée.
Marque: BRAND™ 707526
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec la burette à flacons Titrette™
- Le bouchon à vis s’adapte sur le tube de titration pour éviter toute fuite
- Comprend la vanne de décharge/recirculation
Spécification
Titrating Tube | |
25mL Titrette bottletop burette | |
Screw cap for tube, discharge/recirculation tube | |
1 Ea. |