Learn More
Étalon de titane pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O/ 0,24 F, classe assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
111.00€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5 |
---|
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11973743
|
SPEX Certiprep
PLTI9-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
126.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10710005
|
SPEX Certiprep
PLTI9-2T |
250 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
111.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10417132
|
SPEX Certiprep
PLTI9-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
149.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ti | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5 |
Spécification
Titanium Standard | |
0.1, 20.0, 79.9 | |
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Matrix Concentration Cat. No. H2O/tr 2.4%F- 1000μg/mL PLTI9-2Y, -2T, -2X 40% HCl 1000μg/mL PLTI5-2X 40% HCl 10,000μg/mL PLTI5-3X H2O/tr 2.4%F- 10,000μg/mL PLTI9-3Y, -3X |
16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
0.1, 20.0, 79.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Assurance | |
H2O/0.24 F |
Sécurité et traitement
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave
missing translation for 'dotInformation' : Non dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire