Learn More
Étalon de titane pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O/ 0,24 F, classe assurance, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ti | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium Standard |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
% min. CAS | 0.1, 20.0, 79.9 |
Quantité | 500 mL |
% max. CAS | 0.1, 20.0, 79.9 |
Certificat d’analyse | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Qualité | Assurance |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Concentration Cat. No. H2O/tr 2.4%F- 1000μg/mL PLTI9-2Y, -2T, -2X 40% HCl 1000μg/mL PLTI5-2X 40% HCl 10,000μg/mL PLTI5-3X H2O/tr 2.4%F- 10,000μg/mL PLTI9-3Y, -3X |
Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire