Learn More
Oxyde de titane, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
103.00€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS 12065-65-5
Numéro MDL MFCD00210650
Synonyme Trititanium pentoxide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398768
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041635.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11308778
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041635.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12065-65-5
MFCD00210650
Trititanium pentoxide
Spécification
Titanium oxide
Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick
Noir
(Base des métaux)
MFCD00210650
99.9%
1800°C
12065-65-5
Culot
Ti3O5
Trititanium pentoxide
4.20 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante