Learn More
Oxyde de titane, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398768
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour dépôt sous vide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12065-65-5
Numéro MDL MFCD00210650
Synonyme Trititanium pentoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium oxide
Point de fusion 1800°C
Note relative au nom Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick
Couleur Noir
Forme physique Culot
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ti3O5
Pourcentage de pureté 99.9%
Densité 4.20 g/mL