Learn More
Oxyde de titane(IV), support de catalyseur, diamètre moyen des pores 140Å, Thermo Scientific Chemicals
Anatase, Propriétés typiques = S.A. > 150 m2/g, diamètre moyen des pores 140Å, volume total des pores 0,38 cc/g, densité d’emballage 0,90 kg/l, contient 1 % S (sous forme de SO4)
70.50€ - 632.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-70-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.87 |
Numéro MDL | MFCD00011269,MFCD00210650 |
Clé InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
CID PubChem | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nom IUPAC | dioxotitane |
SMILES | O=[Ti]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044429.30 |
250 g |
70.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044429.A1 |
1 kg |
196.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044429.A7 |
5 kg |
632.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-70-0 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitane |
O2Ti | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spécification
Titanium(IV) oxide | |
1317-70-0 | |
O2Ti | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 |
1/8 in. Pellets | |
Granulés de 0,125 po | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitane | |
26042 | |
79.9 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-280-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only