Learn More
Oxyde de titane(IV), support de catalyseur, diamètre moyen des pores 140Å, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460720
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Anatase, Propriétés typiques = S.A. > 150 m2/g, diamètre moyen des pores 140Å, volume total des pores 0,38 cc/g, densité d’emballage 0,90 kg/l, contient 1 % S (sous forme de SO4)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-70-0
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide, catalyst support
Note relative au nom 1/8 in. Pellets
Forme physique Pellets de 0,125 po.
Quantité 1 kg
Poids de la formule 79.9