Learn More
N-butoxyde de titane(IV), + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.86€ - 903.50€
Identifiants chimiques
CAS 5593-70-4
Formule moléculaire C16H36O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 340.35
Numéro MDL MFCD00009433
Clé InChI FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
CID PubChem 25203927
Nom IUPAC 1-butanol titane
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10521281
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
223192500
250 g Flacon en verre
52.86€
250g
10216470
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
223195000
500 g Flacon en verre
90.35€
500g
10104900
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
223190010
1 kg Flacon en verre
147.74€
1kg
10782261
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
223190020
2 kg Flacon en verre
246.23€
2kg
15204694
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
223190100
10 kg Récipient en plastique
903.50€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Identifiants chimiques
5593-70-4
340.35
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
25203927
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
C16H36O4Ti
MFCD00009433
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
1-butanol titane
Spécification
Titanium(IV) n-butoxide
5593-70-4
Incolore à jaune
310.0°C to 314.0°C
Authentique
C16H36O4Ti
1.486
0.99
Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
340.35
50-80 mPa.s (20°C)
98+%
99%
-75°C
0.9900g/mL
47°C
98+%
Ti[O(CH2)3CH3]4
MFCD00009433
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
1-butanol titane
25203927
340.35
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 227-006-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1585000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit s’assombrit avec le temps
Identifiant produit
  • Titanium(IV) n-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.