Learn More
N-butoxyde de titane(IV), + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10782261
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5593-70-4
Formule moléculaire C16H36O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 340.35
Numéro MDL MFCD00009433
Clé InChI FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
CID PubChem 25203927
Nom IUPAC 1-butanol titane
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) n-butoxide
Note relative au nom 99%
Point de fusion -75°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 310.0°C to 314.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti[O(CH2)3CH3]4
Indice de réfraction 1.486
Quantité 2 kg
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 50-80 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 340.35
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide