Learn More
Méthylphénoxide de titane(IV), tech., Thermo Scientific™
14.20€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28503-70-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H28O4Ti |
Numéro MDL | MFCD00061534 |
Synonyme | Titanium(IV) cresylate |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
28503-70-0 | |
C28H28O4Ti | |
MFCD00061534 | |
Titanium(IV) cresylate |
Spécification
230°C to 240°C (0.01mmHg) | |
-36°C | |
Rouge | |
C28H28O4Ti | |
66°C (150°F) | |
476.43 | |
Moisture sensitive |
Titanium (IV) methylphenoxide | |
28503-70-0 | |
Liquide | |
MFCD00061534 | |
Titanium(IV) cresylate | |
Technique | |
1.055 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 249-057-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante