Learn More
Méthylphénoxide de titane(IV), tech., Thermo Scientific™
Code produit. 11413780
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28503-70-0
Formule moléculaire C28H28O4Ti
Numéro MDL MFCD00061534
Synonyme Titanium(IV) cresylate
Spécification
Point d’ébullition 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) methylphenoxide
Point de fusion -36°C
Couleur Rouge
Forme physique Liquide
Quantité 250 g
Point d’éclair 66°C (150°F)
Poids de la formule 476.43
Qualité Technique
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.055 g/mL