Learn More
Iodure de titane(IV) anhydre, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
208.00€ - 873.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040663.09 |
10 g |
208.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040663.18 |
50 g |
873.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) iodide, anhydrous is used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7720-83-4 | |
MFCD00043077 |
Spécification
Titanium(IV) iodide | |
Anhydrous | |
Morceau, ampoulé sous l’argon | |
MFCD00043077 | |
Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide. | |
99.9% | |
Moisture sensitive |
150°C | |
7720-83-4 | |
(Base des métaux) | |
UN3260 | |
555.52 | |
Acrid | |
4.30 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H335
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-754-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only