Learn More
Iodure de titane(IV) anhydre, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368588
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Titanium(IV) iodide, anhydrous is used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7720-83-4
Numéro MDL MFCD00043077
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) iodide
Point de fusion 150°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Morceau, ampoulé sous l’argon
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide.
Poids de la formule 555.52
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.30 g/mL