Learn More
Borure de titane, Thermo Scientific Chemicals
53.60€ - 439.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12045-63-5 |
---|---|
Formule moléculaire | B2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.487 |
Numéro MDL | MFCD00049595 |
Clé InChI | QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium boride, |
CID PubChem | 131664302 |
Nom IUPAC | borure de titane |
SMILES | [B].[B].[Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011364.18 |
50 g |
53.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011364.30 |
250 g |
152.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011364.A1 |
1 kg |
439.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12045-63-5 | |
69.487 | |
QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N | |
131664302 | |
[B].[B].[Ti] |
B2Ti | |
MFCD00049595 | |
titanium boride, | |
borure de titane |
Spécification
Titanium Boride | |
12045-63-5 | |
B2Ti | |
titanium boride, | |
QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N | |
borure de titane | |
131664302 | |
4.38 |
3225°C | |
Poudre maillée de -325 | |
MFCD00049595 | |
Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid. | |
[B].[B].[Ti] | |
69.487 | |
69.5 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-961-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only