Learn More
Borure de titane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371139
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-63-5
Formule moléculaire B2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 69.487
Numéro MDL MFCD00049595
Clé InChI QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium boride,
CID PubChem 131664302
Nom IUPAC borure de titane
SMILES [B].[B].[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium Boride
Point de fusion 3225°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Poids de la formule 69.5
Densité 4.38