Learn More
Borure de titane, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
40.10€ - 378.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12045-63-5 |
---|---|
Formule moléculaire | B2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.487 |
Numéro MDL | MFCD00049595 |
Clé InChI | QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium boride, |
CID PubChem | 131664302 |
Nom IUPAC | borure de titane |
SMILES | [B].[B].[Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044558.09 |
10 g |
40.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044558.18 |
50 g |
122.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044558.30 |
250 g |
378.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as a cathode material in aluminum smelting and can be shaped by electrical discharge machining. Specialized applications in such areas as impact resistant armor, cutting tools, crucibles, neutron absorbers and wear resistant coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12045-63-5 | |
69.487 | |
QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N | |
131664302 | |
[B].[B].[Ti] |
B2Ti | |
MFCD00049595 | |
titanium boride, | |
borure de titane |
Spécification
Titanium boride | |
12045-63-5 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00049595 | |
Insoluble in water. | |
[B].[B].[Ti] | |
69.487 | |
69.5 |
3225°C | |
Poudre maillée de -325 | |
B2Ti | |
titanium boride, | |
QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N | |
borure de titane | |
131664302 | |
4.38 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-961-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only