Learn More
Borure de titane, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405330
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Used as a cathode material in aluminum smelting and can be shaped by electrical discharge machining. Specialized applications in such areas as impact resistant armor, cutting tools, crucibles, neutron absorbers and wear resistant coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-63-5
Formule moléculaire B2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 69.487
Numéro MDL MFCD00049595
Clé InChI QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium boride,
CID PubChem 131664302
Nom IUPAC borure de titane
SMILES [B].[B].[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium boride
Point de fusion 3225°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 69.5
Densité 4.38 g/mL