Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’échantillonneur à embout pour manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéal pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
94.85€ - 99.20€
Spécification
Type de produit | Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15809271
|
Sampling Systems™
1500W-04 |
0,4 mL | 6 mm | 45,5 mm |
99.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15809281
|
Sampling Systems™
1500W-14 |
1,4 mL | 8 mm | 31,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15809291
|
Sampling Systems™
1500W-24 |
2,4 mL | 8 mm | 11,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819271
|
Sampling Systems™
1500W-05 |
0,5 mL | 6 mm | 41,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819281
|
Sampling Systems™
1500W-15 |
1,5 ml | 8 mm | 29,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819291
|
Sampling Systems™
1500W-25 |
2,5 mL | 8 mm | 9,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15829271
|
Sampling Systems™
1500W-06 |
0,6 mL | 6 mm | 38 mm |
94.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15829281
|
Sampling Systems™
1500W-16 |
1,6 mL | 8 mm | 27,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15839271
|
Sampling Systems™
1500W-07 |
0,7 mL | 6 mm | 34,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15839281
|
Sampling Systems™
1500W-17 |
1,7 mL | 8 mm | 25,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15849271
|
Sampling Systems™
1500W-08 |
0,8 mL | 6 mm | 30,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15849281
|
Sampling Systems™
1500W-18 |
1,8 mL | 8 mm | 23,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15859271
|
Sampling Systems™
1500W-09 |
0,9 mL | 6 mm | 26,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15859281
|
Sampling Systems™
1500W-19 |
1,9 mL | 8 mm | 21,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869271
|
Sampling Systems™
1500W-10 |
1,0 mL | 6 mm | 22,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869281
|
Sampling Systems™
1500W-20 |
2 mL | 8 mm | 19,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879261
|
Sampling Systems™
1500W-01 |
0,1 mL | 6 mm | 54 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879271
|
Sampling Systems™
1500W-11 |
1,1 mL | 6 mm | 18,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879281
|
Sampling Systems™
1500W-21 |
2,1 mL | 8 mm | 17,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889261
|
Sampling Systems™
1500W-02 |
0,2 mL | 6 mm | 52,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889271
|
Sampling Systems™
1500W-12 |
1,2 mL | 6 mm | 14,5 mm |
94.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889281
|
Sampling Systems™
1500W-22 |
2,2 mL | 8 mm | 15,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899261
|
Sampling Systems™
1500W-03 |
0,3 mL | 6 mm | 49 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899271
|
Sampling Systems™
1500W-13 |
1,3 mL | 8 mm | 35,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899281
|
Sampling Systems™
1500W-23 |
2,3 mL | 8 mm | 13,5 mm |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés.
- Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques.
- Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
- Embouts à utiliser avec les chambres d’échantillonnage de type 1 ou de type 2
Spécification
Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire | |
Acier inoxydable (316L) |