Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’échantillonneur à embout pour manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéal pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1500W-21
Code produit. 15879281
  • 94.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés.
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques.
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Embouts à utiliser avec les chambres d’échantillonnage de type 1 ou de type 2
Spécification
Spécification
Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
2,1 mL
17,5 mm
Acier inoxydable (316L)
8 mm