Learn More
Stéarate d’étain(II)
65.10€ - 245.00€
Chemical Identifiers
CAS | 6994-59-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H70O4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 685.662 |
Numéro MDL | MFCD00050720 |
Clé InChI | CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300 |
CID PubChem | 2734723 |
Nom IUPAC | octadécanoate ; étain(2+) |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
6994-59-8 | |
685.662 | |
CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L | |
2734723 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2] |
C36H70O4Sn | |
MFCD00050720 | |
tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300 | |
octadécanoate ; étain(2+) |
Specifications
Tin(II) stearate | |
C36H70O4Sn | |
UN3146 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2] | |
685.662 | |
685.69 |
6994-59-8 | |
MFCD00050720 | |
tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300 | |
CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L | |
octadécanoate ; étain(2+) | |
2734723 | |
poudre/fragments |
Safety and Handling
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-570-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only