Learn More
Stéarate d’étain(II)
Code produit. 11324537
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6994-59-8
Formule moléculaire C36H70O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 685.662
Numéro MDL MFCD00050720
Clé InChI CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
CID PubChem 2734723
Nom IUPAC octadécanoate ; étain(2+)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) stearate
Quantité 100 g
Numéro UN UN3146
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 685.69
Forme physique poudre/fragments